Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ EDU Zellproliferationskit für Bildgebung, Alexa Fluor™ 488 Farbstoff
Optimiert für Fluoreszenzmikroskopie-Anwendungen
Marke: Invitrogen™ C10337
1136.20 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.09000kg
Includes: Jedes Kit enthält genügend Material für 50 bis 250 Reaktionen, je nach Reaktionsvolumen (normalerweise zwischen 0,1 und 0,5 ml).
Beschreibung
Das Click-iT EdU Alexa Fluor 488 Bildgebungskit ist eine hervorragende Alternative zu herkömmlichen Proliferationsassays und ist optimiert für Fluoreszenzmikroskopieanwendungen. Bei diesem Assay wird das geänderte Thymidin-Analogon EdU effizient in neu synthetisierte DNA integriert und mit einem hellen, lichtbeständigen Alexa Fluor Farbstoff bei einer raschen, höchst spezifischen Click-Reaktion fluoreszenzmarkiert. Diese Fluoreszenzmarkierung proliferierender Zellen ist präzise und kompatibel mit Antikörper-Methoden aufgrund des schonenden Click-Protokolls. Die genauesten Proliferations-/Detektionsverfahren basieren auf der Einbindung und Messung von Nukleosid-Analoga in neu synthetisierter DNA mit Bromdesoxyuridin (BrdU), einem häufig verwendeten Analog. BrdU-markierte DNA wird mit Anti-BrdU-Antikörpern nach der DNA-Denaturierung durch Eingriffe wie HCL, Hitze oder Enzyme zur Freilegung der BrdU-Moleküle quantifiziert. Dieser Schritt ist jedoch zeitaufwändig und dauerhaft kaum auszuführen. Diese Eingriffe können sich zudem negativ auf die Probenintegrität und -qualität auswirken, wodurch rinr Co-Färbung mit anderen Antikörpern zur Herausforderung wird.
- Einfach: funktioniert beim ersten Mal, jedes Mal und in kürzerer Zeit
- Effizient: keine Denaturierungsschritte oder eingreifende Verfahren erforderlich
- Inhaltsreiche Ergebnisse: bessere Erhaltung der Zellmorphologie, Antigenstruktur und DNA-Integrität
- Konsistenz: hängt für eine Erkennung nicht von variablen Antikörper-Chargen ab
- Weniger gefährlich
Der Click-iT Assay kann nach Verabreichung von EDU durch Zufuhr oder Injektion an Zellen in Kultur oder in vivo verwendet werden.
Der Click-iT Assay kann mit BrdU in Doppelpulsexperimenten verwendet werden, indem der anti-BrdU (MoBu-1-Klon)-Antikörper verwendet wird, der nicht mit EDU kreuzreagiert.
Die Click-iT Technologie ist kompatibel mit immunhistochemischen, immunzytochemischen und fluoreszierenden Farbstoffen, die fixierungstolerant sind oder für die Markierung von festen Zellen entwickelt wurden.
Zellanalyse, Zellzyklus, Zellproliferation, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Zelluläre Bildgebung, DNA-Replikation und -Reparatur, Immunzytochemie (ICC), Immunfluoreszenz (IF)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Grün | |
Fluoreszent | |
Konfokalmikroskop, Fluoreszenzmikroskop | |
Alexa Fluor™ 488 | |
Objektträger | |
Alexa Fluor™, Click-iT™, Molecular Probes™ |
Jedes Kit enthält genug Material für 50 bis 250 Reaktionen, je nach Reaktionsvolumen (typischerweise zwischen 0,1 und 0,5 ml). Bei 2–6 °C getrocknet und vor Licht geschützt aufbewahren. | |
Proliferations-Assay | |
Zellproliferationskit | |
Sichtbar | |
Weniger gefährlich | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
- EdU Cell Proliferation Kit for Imaging
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulfuric acid, copper(2+) salt (1:1)
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.