Learn More
Invitrogen™ C12FDG (5-Dodecanoylaminofluorescein Di-β-D-Galactopyranosid)
Erzeugt eine grüne Fluoreszenz
Marke: Invitrogen™ D2893
1159.81 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.00525kg
Description
Das β-Galactosidase-Substrat, C12FDG, wurde kovalent modifiziert, um einen 12-Kohlenstoff-lipophilen Anteil aufzunehmen. In der Zelle werden die Substrate durch β-Balactosidase gespalten, wodurch ein fluoreszierendes Produkt entsteht, das von den Zellen gut gehalten wird, wahrscheinlich durch Integrierung des lipophilen Schwanzes in die Zellmembran. C12FDG ist die Hauptkomponente im ImaGene™ Grün-Kit.
Beta-Galactosidase-Assays, Zellanalyse, zelluläre Bildgebung, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometrie-Antikörper und Sekundärnachweis, Glykosidase, Neuraminidase und zugehörige Enzymaktivität, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -nachweis, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Reporter-Assays
Informations sur la commande
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spécification
Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). | |
5 mg | |
Chemisches Substrat | |
Raumtemperatur |
Fluoreszent | |
Beta-Gal-Substrat | |
490⁄514 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.