Learn More
3M™ Molecular Detection Assay 2
Used with the 3M™ Molecular Detection System for the rapid and specific detection of shiga toxin-producing e.coli species in enriched food and environmental samples.
554.38 CHF - 1166.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung STEC Gen-Screening
Produkttyp Assay
Testtyp Lebensmittel und Getränke, Umwelttest
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17218550
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100194012
96 pro Packung
1166.00 CHF
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17228550
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100194040
48 pro Packung
554.38 CHF
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 25-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • One assay protocol and fewer steps than most tests reduces repetitive tasks and makes it easy to train employees.
  • Ready-to-use and pre-dispensed reagents provide convenience and minimize the chance of human error.
  • Color-coded assay tubes by organism and matching software screens allow for better tracking and easy identification.
  • The ability to run all assays simultaneously and the flexibility to test up to 96 samples in each run helps you operate more efficiently.
  • Real-time amplification and detection process identifies positive results in as early as 15 minutes and allows you to make critical decisions faster.
Spezifikation
Spezifikation
STEC Gen-Screening
Assay
Lebensmittel und Getränke, Umwelttest