Learn More
Merck Hydrophile Membranfilter aus Zellulosemischestern
Mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
403.00 CHF - 940.00 CHF
Spezifikation
Luftstromrate | 3 l/min/cm2 |
---|---|
Bubble Point | ≥2,4 bar |
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Membranfilter |
Material | Zellulosemischester |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11526405
|
Merck
PHWP14250 |
142 mm |
940.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10349540
|
Merck
PHWP09025 |
90 mm |
403.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Standardfilter für viele Laboranwendungen, weiss. Biologisch inert. Durchschnittliche Dicke variiert von 105 bis 150μm. Autoklavierbar.Anwendungen:
Klärfiltration von Flüssigkeiten, Sterilfiltration von Pufferlösungen, Additiven, Luftüberwachung, Partikelanalyse, Partikelabscheidung, biologische Assays (Rezeptorbindungsstudien, TCA-Präzipitation etc.).
Weitere Durchmesser und Porengrössen auf Anfrage
Porengrösse: 0,30μm
φ: 90mm
Gitter: Nein
Spezifikation
3 l/min/cm2 | |
Weiß | |
Zellulosemischester | |
PHWP | |
Für den Einsatz in Analyse- und Forschungsanwendungen | |
Glatt | |
150 µm |
≥2,4 bar | |
Membranfilter | |
0,3 μm | |
3 l/min/ cm2 (Luft), 32 ml/min/ cm2 (Wasser) | |
77% | |
75 °C | |
Filtermembranen |