Learn More
Merck Millex™ Syringe Filter, Nylon, 0.45 μm
For removing particulates, reducing signal-to-noise ratios and maintaining flat baselines
317.00 CHF - 3145.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material | Nylon |
Porengröße | 0,45 μm |
Sterilität | Nicht steril |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analytische Probenvorbereitung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Art des Auslasses | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Filter | Art des Auslasses | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11732524
|
Merck
SLHNX13NK |
13 mm | Männlicher Luer-Stecker | 1000Pack |
2940.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10309880
|
Merck
SLHNX13NL |
13 mm | Männlicher Luer-Stecker | 100Pack |
441.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12531269
|
Merck
SLHNX13TL |
13 mm | Schlauchauslass | 100Pack |
449.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10423513
|
Merck
SLHN033NB |
33 mm | Männlicher Luer-Stecker | 250Pack |
1270.00 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10131873
|
Merck
SLHN033NK |
33 mm | Männlicher Luer-Stecker | 1000Pack |
3145.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10769503
|
Merck
SLHN033NS |
33 mm | Männlicher Luer-Stecker | 50Pack |
317.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Zum Entfernen von Partikeln, Verbessern des Signal-Rausch-Verhältnisses und Erreichen flacher Basislinien.
Overview of Non-Sterile Millex™ Syringe Filters with Nylon Membrane:- Non-sterile Millex™ syringe filters with hydrophilic nylon membrane are compatible with a broad range of solvents
- Available in 0.20 μm and 0.45 μm pore sizes and two diameters to suit your application needs
- Compatible with both aqueous and organic solutions, providing broad chemical compatibility and flexibility in the lab
- Polypropylene housing, offering a low level of extractables and broad chemical compatibility
Applications:
Sample Filtration Prior to UHPLC, HPLC, LC-MS, and Mass Spec; Solvent Filtration; Clarification of Aqueous and Organic Solutions
Spezifikation
Ja | |
0,45 μm | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Spritzenfilter |
Nylon | |
Nicht steril | |
PP |