Learn More
Sartorius™ Midisart™ 2000 PTFE-Luftfilter
Die besondere Konstruktion gewährleistet eine einfache Handhabung sowie maximale Sicherheit bei der Luftfilterung. Sartorius™ Midisart™ 2000 PTFE-Luftfilter verhindern durch ihre inhärent hydrophobe, mit Polypropylengaze verstärkte PTFE-Membran wirksam Kondensatdurchbrüche. Gestufte Schlauchanschlusstüllen gewährleisten einen einfachen und festen Sitz.
Marke: Sartorius™ 17805----------E
130.70 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21834" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
Der Midisart™ Filter ist die optimale Wahl für kleinere Anwendungen im Bereich der sterilen Luft-/Gas-Filterung. Seine außergewöhnlich guten Flussraten und die nahtlose Integration in Einwegbaugruppen spiegeln sich unmittelbar in Kosteneinsparungen wider.- Jeder einzelne Filter wird ab Werk zu 100 % auf Unversehrtheit geprüft
- Optimale Rückverfolgbarkeit dank optimierter Produktkennzeichnung anhand von Chargen- und Artikelnummern
- Dank des geringen Gewichts (nur 20 g) werden Schläuche nicht abgedrückt oder abgeknickt
- Sterilisierbar durch Autoklavieren bei 134 °C über bis zu 20 Zyklen
- Anwendungsmöglichkeiten:
- In-Line-Sterilisation von und Partikelentfernung aus Luft und Gasen, wie beispielsweise Luftsterilisation für kleine Fermenter
- Sterile Lüftung von Abfüllbehältern und Gärballons, wie beispielsweise Kulturbehältern und CO2-Inkubatoren (6 bis 120 Liter)
- Lüftung von Aufbewahrungstanks für steriles destilliertes Wasser sowie flüssige Kulturmedien
- Lüftung von Autoklaven
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PTFE | |
Unsteril | |
Inline-Sterilisation und Partikelentfernung aus Luft und Gasen sowie sterile Entlüftung von Gefäßen, Fermentationskarben, Rückhaltetanks und Autoklaven | |
Hydrophob | |
3 bar | |
134 ° °C | |
64 mm |
Scheibenfilter | |
0,2 μm | |
20 cm2 | |
Polypropylen | |
Belüftung, Zellkulturgefäße und CO2-Inkubatoren | |
12 Packung | |
Luftfilter |