Learn More
Sartorius Microsart™ @Filter 100 im Beutel
Die Membranfilter eignen sich für den Einsatz in Microsart @Filtereinheiten
386.00 CHF
Spezifikation
Material | Cellulosenitrat |
---|---|
Sterilität | Steril |
Durchmesser (metrisch) | 47 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Porengröße | Rasterfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Porengröße | Rasterfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11770506
|
Sartorius
16D03--10-H6--BL |
Grau | 0,5 μm | Weiß |
386.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11760506
|
Sartorius
16D02--10-06--BL |
Grün | 0,5 μm | Dunkelgrün |
386.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11750506
|
Sartorius
16D01--10-07--BL |
Weiß | 0,2 μm | Schwarz |
386.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11780506
|
Sartorius
16D05--10-06--BL |
Weiß | 0,5 μm | Ohne Gitter |
386.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11795485
|
Sartorius
16D01--10-H6--BL |
Weiß | 0,5 μm | Schwarz |
386.00 CHF
60 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
Die Membranfilter eignen sich für den Einsatz in Microsart @Filtereinheiten
Die sterilen und gebrauchsfertigen Microsart @Filtereinheiten bestehen aus einem Trichter und einen gerasterten Membranfilter in einer Einheit. Sie wurden speziell für den Nachweis und die Zählung von Mikroorganismen in Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmitteln, Getränken, Wasser und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Für Probenvolumen bis zu 100 ml sind die Microsart @Filter 100 die idealen Geräte. Das optimierte Design ermöglicht eine gründliche Spülung des Systems nach der Filtration. Es wird keine Flüssigkeit im Filter zurückgehalten. Die optimale Abdichtung zur Microsart 47 mm-Basis wird durch den Click-Fit Verschluss gewährleistet.
Sicher und zuverlässig:
Steril verpackt – Sterilisation am Einsatzort ist nicht erforderlich
Vollständig entsorgbare Basis und Trichter – Das Verfahren ohne erforderliche Vorbereitung und Sterilisation reduziert das Risiko einer Sekundärkontamination
Optimiertes Design und Material – Keine Flüssigkeitsreste nach der Filtration, kein Spülen notwendig
Einfache Handhabung:
Click-Fit Verschluss – Schnell in der Routineanalytik, eliminiert das Risiko von Leckagen
Wirtschaftlichkeit:
Anpassbar an Combisart™ – maximale Flexibilität, keine zusätzlichen Investitionen erforderlich
Transparentes Trichtermaterial – Sichtbarkeit der gesamten Filtration
Spezifikation
Cellulosenitrat | |
Steril | |
47 mm |