Learn More
Metro™ Super Erecta™ Gitterregal, Metroseal3 mit Microban™ Oberfläche
Konfigurieren Sie Ihren Laborspeicher nach Bedarf. Metro Super Erecta-Drahtböden sind leicht verstellbar und das grüne Metroseal 3-Epoxid mit Microban-Oberfläche macht sie einfach sauber zu halten. Die Einlegeböden sind für die Verwendung mit Metro Super Erecta-Regalsystemen vorgesehen.
Marke:  Metro™ 1448NK3
Additional Details : Gewicht : 3.44800kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15996571
  • 122.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die offene Drahtausführung minimiert Staubansammlungen, ermöglicht einen freien Luftstrom und verbessert die Sichtbarkeit der gelagerten Artikel
  • Korrosionsbeständige Oberfläche für feuchte Umgebungen oder hohe Luftfeuchtigkeit
  • Die antimikrobielle Oberfläche hält das Produkt sauber
Spezifikation
Spezifikation
14 x 48 in.
Metroseal 3 mit Microban