Learn More
Metro™ Starsys™ vorkonfigurierte mobile Arbeitsstation, Wagen für Prüfarzt für Tierversuche
Hergestellt aus einem einfach zu reinigenden, fortschrittlichen Polymer-Material, das nicht wie Metallkarren verbeult, bricht, rostet, abblättert oder sich zersetzt
Marke:  Metro™ SXRSDCMED
Additional Details : Gewicht : 91.08000kg
Artikelnummer. 15977261
  • 8215.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Mobiles Regal mit mechanischem Schloss, 3-Zoll-Polymer-Schubladen mit verschließbarer Abdeckung, drei 3-Zoll-Polymer-Schubladen, zwei 6-Zoll-Polymer-Schubladen, einer 9-Zoll-Polymer-Schublade, taupefarbene Schubladenauszüge, ausschwenkbares Gehäuse links mit an der Oberseite verschließbarem Kippbehälter
Beschreibung
Beschreibung
  • Antimikrobieller Schutz von Microban™ hemmt das Wachstum von Bakterien, die Flecken oder Gerüche verursachen
  • Wagen verwenden Polyurethan-Laufrollen mit 5 in (127 mm): zwei vordere Laufrollen mit leicht zugänglichen Fußbremsen und zwei hintere Schwenkrollen
  • Jede Ladenfront verfügt über einen 0.5 × 18.38 in (1.3 × 46.7 cm) großen polierten Bereich für sichere Haftung von DYMO™- und Zebra™-Etiketten (nicht im Lieferumfang enthalten)
Spezifikation
Spezifikation
Wagen zur dezentralen Medikamentenausgabe
63,3 cm
44.7 Zoll
Mobiles Regal mit mechanischem Schloss, 3-Zoll-Polymer-Schublade mit verschließbarer Abdeckung, drei 3-Zoll-Polymer-Schubladen, zwei 6-Zoll-Polymer-Schubladen, eine 9-Zoll-Polymer-Schublade, taupefarbene Schubladenauszüge, ausschwenkbares Gehäuse links mit an der Oberseite verschließbarem Kippbehälter
34.7 Zoll
24.9 Zoll
Epoxidbeschichtet
113,6 cm
Aluminium, Epoxid, Polymerchemie
88,13 cm