Learn More
Methyle3-amino-4-cyanothiophen-2-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Braunglasflasche, 10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylate |
CAS | 102123-28-4 |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C7H6N2O2S |
MDL-Nummer | MFCD00052590 |
Menge | 10 g |
Synonym | 2-thiophenecarboxylicacid, 3-amino-4-cyano-, methyl ester, acmc-1boui, methyl 3-amino-4-cyano thiophene-2-carboxylate, methyl-3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid,3-amino-4-cyano-,methyl ester, 3-amino-4-cyanothiophene-2-carboxylic acid methyl ester |
InChI-Schlüssel | AEWVEROSMGRHRG-UHFFFAOYSA-N |