Learn More
meso-Tetraphenylporphin, chlorarm, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
meso-Tetraphenylporphyrin is a porphyrin-based compound of interest in molecular electronics and supramolecular building blocks. Porphyrins are often used to construct structures in supramolecular chemistry. It finds it application as a sensitizer used for the photochemical generation of singlet oxygen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Meso-Tetraphenylporphyrin ist eine wichtige, auf Porphyrin basierende Verbindung für molekulare Elektronik und supramolekulare Bausteine. Porphyrine werden häufig zur Konstruktion von Strukturen in der supramolekularen Chemie verwendet. Es findet Anwendung als Sensibilisator, der für die photochemische Erzeugung von Singulett-Sauerstoff verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Meso-Tetraphenylporphyrin ist eine wichtige, auf Porphyrin basierende Verbindung für molekulare Elektronik und supramolekulare Bausteine. Porphyrine werden häufig zur Konstruktion von Strukturen in der supramolekularen Chemie verwendet. Es findet Anwendung als Sensibilisator, der für die photochemische Erzeugung von Singulett-Sauerstoff verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | meso-Tetraphenylporphine |
Namenshinweis | low chlorine |
Schmelzpunkt | 449°C to 451°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 379542 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
IUPAC-Name | 5,10,15,20-Tetraphenyl-21,22-Dihydroporphyrin |
Formelmasse | 614.71 |