Learn More
Applied Biosystems™ Megaplex™ Primer Pools, Human Pools B v3.0
Megaplex™ Primer Pools, Pools B v3.0, Mensch
Marke: Applied Biosystems™ 4444749
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Megaplex™ Primer-Pools, Human-Pools B v3.0 ist unter einer einzigen Teilenummer erhältlich, die sowohl die Megaplex™ RT Primer als auch die Megaplex™ PreAmp Primer und Human-Pools B v3.0 enthält. Megaplex™ RT Primer, Human-Pool B v3.0 enthält RT-Primer für 377 einzigartige MicroRNAs und 4 Kontrollen. Wenn die Assay-Empfindlichkeit von größter Wichtigkeit ist, verbessern Megaplex™ PreAmp Primer die Fähigkeit der Erkennung niedrig exprimierter microRNAs, was die Erstellung eines umfassenden Expressionsprofils mit einer viel kleineren Probenmenge von nur 1 ng der Input-Gesamt-RNA ermöglicht. Die in diesem Pool dargestellten MicroRNA-Targets sind in der Regel weniger gut charakterisiert, enger exprimiert und⁄oder auf einem niedrigeren Niveau als der menschliche Pool A exprimiert. Megaplex™ Primer-Pools, Human-Pool B3.0v sind für die Verwendung mit dem TaqMan™ Array für die Human-MicroRNA B-Karte v3.0 vorgesehen, kann aber auch zur Vorbereitung von cDNA für die Echtzeitanalyse mit den einzelnen TaqMan™ MicroRNA Assay verwendet werden.Spezifikation
Aufbewahrung bei -20 °C | |
qPCR | |
RT Primer, PreAmp Primer | |
Primer-Pool | |
50 Reaktionen | |
50 Reaktionen |
Niedrig | |
Nachhaltige Verpackung | |
Megaplex™ | |
Human | |
miRNA-Analyse |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.