Learn More
IKA™ Matrix Orbital Delta Plus
Der Allrounder MATRIX Orbital Delta plus mischt, heizt und kühlt zuverlässig mit variablen Einsätzen. Ob Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA/RNA-Proben oder ELISA-Assays - Reaktionsfläschchen und -platten mit selbst kleinsten Volumina werden in allen Laboranwendungen zuverlässig gemischt und temperiert.
Marke: IKA™ 0030000731
2061.36 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21910" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 8.80000kg
Beschreibung
- Großes und klares Display mit einer komfortablen Menüstruktur ermöglicht eine intuitive Bedienung
- Fester Schnellverschluss für den schnellen und einfachen Wechsel des Einsätze/Aufsätze sowie eine automatische Erkennung von Aufsätzen
- Schnelles und effektives Mischen von Flüssigkeiten mit bis zu 3.000 U/min und 3 mm Schüttlerdurchmesser
- Kürzere Wartezeiten durch schnelle Heiz- und Kühlraten von bis zu 6 °C/min (Heizen) oder 2,5 °C/min bei Solltemperatur über Umgebungstemperatur (Kühlen, 0,5 °C/min bei Solltemperatur zwischen Umgebungstemperatur und 15 °C unter Umgebungstemperatur)
- Zwei verschiedene Geschwindigkeitsmodi für die probenspezifische Temperaturregelung
- Automatische Durchführung von Misch-, Heiz- und Kühlaufgaben durch programmierbare Rampen
- Breite Palette an Einsätzen für Reaktionsgefäße und -platten
- Intelligente Geschwindigkeitsanpassung für Einsatz, Befestigung und Füllvolumen
- Das Aluminiumdruckguss-Gehäuse sorgt für eine sichere Positionierung, ausgezeichnete Stabilität und Robustheit im Alltag
- Keine Kreuzkontamination und optimales Mischergebnis.
Spezifikation
3 mm | |
Schritte von 10 U/min | |
1°bis 100 °C | |
0,5 °C | |
0,5 °C | |
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss | |
9,5 kg | |
0030001253 MATRIX Abdeckung, 0030001244 MATRIX Thermocover, 0030000853 MATRIX PCR-96-Aufsatz, 0030000857 MATRIX-PCR-384 Aufsatz, 0030000840 MATRIX 0,5-ml-Aufsatz, 0030000829 MATRIX 1,5-ml-Aufsatz, 0030000834 MATRIX 2,0-ml-Aufsatz, 0030000859 MATRIX 5-ml-Aufsatz, 0030000844 MATRIX 12-ml-Aufsatz, 0030000821 MATRIX 15-ml-Aufsatz, 0030000863 MATRIX 50-ml-Aufsatz, 0030000848 MATRIX Cryo-Aufsatz | |
Netzkabel, USB-Kabel | |
0 bis 6.000 min |
0,3 kg | |
0 bis 3.000 U/min | |
EU-Stecker | |
1 °C | |
50/60 Hz | |
351 x 216 x 127 mm | |
TFT | |
80 % | |
Austauschbare Aufsätze |