Learn More
IKA™ Matrix Delta Plus
Matrix Delta Plus erwärmt und kühlt zuverlässig mit variablen Einsätzen. Ob Blutproben, pharmazeutische Wirkstoffe, DNA/RNA-Proben oder ELISA-Assays - Reaktionsfläschchen und -platten mit selbst kleinsten Volumina werden in allen Laboranwendungen zuverlässig temperiert.
Marke: IKA™ 0030000717
Additional Details : Gewicht : 8.80000kg
Beschreibung
- Großes und klares Display mit einer komfortablen Menüstruktur ermöglicht eine intuitive Bedienung
- Kürzere Wartezeiten durch schnelle Heiz- und Kühlraten von 5,5 °C/min (Heizen) oder 2 °C/min (Kühlen bei Solltemperatur zwischen Umgebungstemperatur und 30 °C unter Umgebungstemperatur)
- Fester Schnellverschluss für den schnellen und einfachen Wechsel des Einsätze/Aufsätze sowie eine automatische Erkennung von Aufsätzen
- Automatische Leistung von Heiz- und Kühlaufgaben durch programmierbare Rampen. Aluminiumdruckguss-Gehäuse gewährleistet sichere Positionierung, ausgezeichnete Stabilität und Robustheit für den Alltag
Das Gerät eignet sich ideal für zahlreiche Anwendungen in Labors, z. B.:
- Temperieren von Proben
- Synthese von cDNA
- Enzymkatalysierte Verbindung von RNA oder DNA (Ligation)
- Schonendes Auftauen des Probenmaterials
- Strukturelle Veränderung von DNA, RNA und Proteinen (Denaturierung)
- ELISA-Assays
Spezifikation
0,3 kg | |
EU-Stecker | |
1 °C | |
50/60 Hz | |
351 x 216 x 127 mm | |
TFT | |
80 % | |
Austauschbare Aufsätze |
-10°bis +110 °C | |
0,5 °C | |
0,5 °C | |
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss | |
9,5 kg | |
0030001253 MATRIX Abdeckung, 0030001244 MATRIX Thermocover, 0030000853 MATRIX PCR-96-Aufsatz, 0030000857 MATRIX-PCR-384 Aufsatz, 0030000840 MATRIX 0,5-ml-Aufsatz, 0030000829 MATRIX 1,5-ml-Aufsatz, 0030000834 MATRIX 2,0-ml-Aufsatz, 0030000859 MATRIX 5-ml-Aufsatz, 0030000844 MATRIX 12-ml-Aufsatz, 0030000821 MATRIX 15-ml-Aufsatz, 0030000863 MATRIX 50-ml-Aufsatz, 0030000848 MATRIX Cryo-Aufsatz | |
Netzkabel, USB-Kabel | |
0 bis 6.000 min |