Learn More
Atago™ MASTER-S/Millα Refraktometer zur Messung der Salinität
Ideal geeignet zur Messung des Salzgehalts und der spezifischen Dichte von Meerwasser. Atago™ MASTER-S/Millα Salinitätsrefraktometer ist mit neuem Material ausgestattet, das hohe Beständigkeit bei salzhaltigen Proben bietet.
Marke: Atago™ 2491
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Beständig gegen salzhaltige Proben
- Zeigt die Salinität in Teilen pro Million an
- Automatische Temperaturkompensation
- Wasserdicht
Spezifikation
Refraktometer zur Bestimmung der Salinität | |
MASTER-S/MillM | |
±1 ‰ Salinität, ±0.0005 Relative Dichte | |
Misst den Salzgehalt sowie die spezifische Dichte von Meereswasser und besteht aus einem neuen Material, das gegenüber salzhaltigen Proben beständig ist | |
110 g |
0 bis 100 Salinität, 1.000 bis 1.070 relative Dichte | |
±2 ‰ Salinität, ±0,001 relative Dichte bei 10 bis 30 °C | |
Salinität, relative Dichte | |
IP65 | |
3,2 x 3,4 x 20,7 cm |