Learn More
IBA Lifesciences MagStrep ‚Typ3‘ Strep-Tactin-Beads 5 % Suspension
Bei den MagStrep 'type3' Strep-Tactin Beads, 5 % Suspension, handelt es sich um magnetische Beads zur Aufreinigung von biotinylierten Proteinen.
Marke: IBA Lifesciences 2-1613-002
Additional Details : Gewicht : 0.00500kg
Beschreibung
- Bei den MagStrep 'type3' Strep-Tactin™ Beads handelt es sich um magnetische Beads mit einer Agarose-Oberfläche, die mit der Streptavidin-Variante Strep-Tactin™ beschichtet ist. Sie sind für die Aufreinigung von biotinylierten Proteinen vorgesehen. Ursprünglich wurde Strep-Tactin™ für die Bindung und Aufreinigung von Strep-tag™II und Twin-Strep-tag™ Proteinen entwickelt. Die Bindung von Strep-tag™ erfolgt über die technisch veränderten biotinbindenden Taschen von Strep-Tactin™. Dieses Strep-tag™/Strep-Tactin™ System wird heute häufig bei der Proteinaufreinigung eingesetzt. Strep-Tactin™ hat jedoch weiterhin die Fähigkeit, Biotin zu binden, das spezifisch um die Elution von Strep-markierten Proteinen konkurriert. Die Bindungsaffinität von Biotin zu Strep-Tactin™ ist nicht so hoch wie bei Streptavidin; daher können biotinylierte Moleküle reversibel an Strep-Tactin™ binden. Die Auflösung der Bindung erfolgt unter milden, physiologischen Bedingungen durch das Hinzufügen von zusätzlichem freiem Biotin. Aufgrund dieser reversiblen Bindung an Strep-Tactin™ eignen sie sich hervorragend für die Isolierung von biotinylierten Proteinen oder Komplexen mittels Pulldown, Immunpräzipitation (IP) oder Co-Immunpräzipitation (Co-IP) im Batch-Format und/oder Hochdurchsatz-Screening.
- Aufgrund des magnetischen Kerns ist kein Zentrifugationsschritt erforderlich, da die Beads mit einem magnetischen Separator einfach und schnell getrennt werden können. Dies senkt das Risiko einer Pelletstörung oder eines Bead-Totalverlusts beim Waschschritt. Die Elution von Zielproteinen oder -komplexen kann unter milden Bedingungen mit dem biotinhaltigen Puffer BXT oder unter denaturierenden Bedingungen durch Sieden in SDS-Gel-Ladepuffer ausgelöst werden. 20 μl Suspension entsprechen 1 μl magnetische Beads.
Spezifikation
6 % Agarose, vernetzte, sphärische magnetische Beads | |
5 % Suspension | |
2 mL |
Proteinaufreinigung | |
Ja | |
25 μm (Durchschnitt) |