Learn More
MP Biomedicals™ Lysematrix B, Großpackung
Wird hauptsächlich für die Lyse von grampositiven und gramnegativen Bakterien verwendet und kann auch als Zusatzstoff für den Aufbruch durch Ultraschallbehandlung genutzt werden.
266.06 CHF - 916.90 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern (15 °C bis 30 °C) |
---|---|
Probentyp | Bakterien (Gram +/-), Pilze, Sporen |
Größe | 0,074 bis 0,150 mm |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12737217
|
MP Biomedicals™
116540428 |
1 x 500 g |
484.42 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15729190
|
MP Biomedicals™
116540429 |
1 x 1 kg |
916.90 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17476473
|
MP Biomedicals™
116540425 |
1 x 250 g |
266.06 CHF
250 Gramm |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bestandteil des FastPrep™ Probenvorbereitungssystems
- Kommt im FastRNA™ Pro Blue Kit und in der FastProtein™ Blue Matrix vor.
-
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern (15 °C bis 30 °C) | |
Bakterien (Gram +/-), Pilze, Sporen | |
0,074 bis 0,150 mm |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.