Learn More
DWK Life Sciences LS Borosilikatfläschchen, Typ I
Verschiedene Kappeneinlagen sorgen für Dichtigkeit. Die Wheaton™ Glasfläschchen für Flüssigszintillation bestehen aus Borosilikatglas.
328.00 CHF - 406.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 28 mm |
Volumen (metrisch) | 20 ml |
Höhe (metrisch) | 61 mm |
Menge | 500 Packung |
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Verschlussmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Auskleidung) | Verschlussmaterial | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11526325
|
DWK Life Sciences
986581 |
Metallfolie | Polypropylen |
337.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11778819
|
DWK Life Sciences
986586 |
Poly-Seal-Kegel | Harnstoff |
406.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10523614
|
DWK Life Sciences
986580 |
Polyethylenschaum | Polypropylen |
328.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 02-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11380480
|
DWK Life Sciences
986582 |
Metallfolie | Harnstoff |
364.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die geschäumte Einlage aus Polyethylen gewährleistet gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Lösungsmitteln, Alkoholen, Ölen, Haushaltskosmetika und wässrigen Produkten.
- Die Einlage aus Metallfolie/Kork ist beständig gegen Kohlenwasserstoffe, Öle, Ketone und Alkohole.
- Die Konuseinlage aus Polyethylen ist rissbeständig und verfügt über ausgezeichnete Drehmomentstabilität und Dichtungseigenschaften.
Spezifikation
Durchsichtig | |
20 ml | |
500 Packung |
28 mm | |
61 mm | |
22-400 |