Learn More
Kartell™ (TPX™) PMP-Messbecher mit niedriger Form und blauen Graduierungen, Klasse B
9.63 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
9.85 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21660" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
9.85 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21660" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Beschreibung
Misst genau das Volumen einer Flüssigkeit.Kartell™ Niedriger Becher mit blauen Graduierungen verwendet horizontale markierte Linien, um die Messung verschiedener Volumina einer Flüssigkeit zu unterstützen.
- Gute chemische Beständigkeit
- Dauerhafte blaue Graduierungen, die in die Becher eingeprägt sind
- Widerstehen für kurze Zeit Temperaturen bis zu 170 °C
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 88 mm |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Material | PMP |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Lebensmittel |
Höhe (metrisch) | 119 mm |
Schritten | 10 ml |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Graduated | Ja |
Zertifizierung/Konformität | Entspricht ISO 7056 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 1 |