Learn More
Lovibond™ X250 HARDNESS LR BW TABLETS
Garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht so präzisere Titrationen
Marke:  Lovibond™ 515171BT
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : II
Artikelnummer. 15331815
  • 74.55 CHF / 250 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die praktische Blisterverpackung ermöglicht es dem Anwender, die Tablette direkt durch die Folie in die Probe zu schieben
  • Jede Tablette ist hermetisch in einer einzelnen Aluminiumfolientasche mit einer Haltbarkeit von fünf Jahren versiegelt
  • Verwendung mit LR Total Hardness MINIKIT
Spezifikation
Spezifikation
Routine-Trinkwasseranalyse
LR-Minikit für Gesamthärte
Härte BW-Tablett
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • PASTILLE durete LR BW
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-amino-2-methylpropane-1,3-diol, tri-sodium phosphate dodecahydrate