Learn More
Lovibond™ DPD Nr. 1 HR Tabletten
Bestimmen Sie mit diesen folienverpackten, schnell wirkenden Tabletten die Menge an freiem Chlor in Ihrem Whirlpool, Swimmingpool oder Spa-Wasser. Lovibond™ DPD No. 1 HR-Tabletten sind folienverpackte Tabletten für eine konsistente und zuverlässige Reagenzienabgabe.
Marke: Lovibond™ 511500BT
Additional Details : CAS : 6283-63-2 Gewicht : 0.02500kg
Beschreibung
Bestimmen Sie mit diesen folienverpackten, schnell wirkenden Tabletten die Menge an freiem Chlor in Ihrem Whirlpool, Swimmingpool oder Spa-Wasser. Lovibond™ DPD No. 1 HR-Tabletten sind folienverpackte Tabletten für eine konsistente und zuverlässige Reagenzienabgabe.
- Einfach, Zeit sparend und praktisch
- Folienverpackte Testtabletten bleiben das konsistenteste und zuverlässigste Reagenzienliefersystem auf dem Markt
- Jede Tablette ist in einem einzeln geformten Folienbecher hermetisch versiegelt
Spezifikation
Weiß | |
6,3 | |
Analyse von freiem Chlor in Wasser | |
0,01 bis 10 ppm | |
DPD |
N,N-Diethylbenzol-1,4-Diammoniumsulfat 2.5 bis 5 %, Zitronensäure 0.1 bis 1 %, ungefährliche Bestandteile 20 bis 35 %, Natriumcyclamat 60 bis 70 %, Polyvinylalkohol ≤0.1 %, Dinatrium-Dihydrogenethylendiamintetraacetat ≤2.5% | |
Tablet | |
SC450 Chlor 2 und 3 Kolorimeter, MC500 Kolorimeter, SP600 Spektralphotometer, AquaPRO3 und PRO6 Pool Photometer | |
20 °C | |
DPD-Nr. 1 HR-Tablette |