Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Liquid Scintillation Vials, PET
Provides the clarity of glass with the safety of plastic.
294.00 CHF - 705.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 27 mm |
Material | PET |
Volumen (metrisch) | 20 mL |
Höhe (metrisch) | 61 mm |
Produktcode | Marke | Verschlussmaterial | Material (Auskleidung) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussmaterial | Material (Auskleidung) | Anzahl pro Karton | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12427361
|
DWK Life Sciences
986746 |
Harnstoff | Polyethylen-Konus | 1000 |
705.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12437361
|
DWK Life Sciences
986751 |
Polypropylen | Folie | 500 |
294.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12497351
|
DWK Life Sciences
986740 |
Polypropylen | Polyethylenschaum | 1000 |
492.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12457361
|
DWK Life Sciences
986754 |
Polyethylen | Ohne Einlage | 500 |
294.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12467361
|
DWK Life Sciences
986756 |
Harnstoff | Polyethylen-Konus | 500 |
447.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12447361
|
DWK Life Sciences
986752 |
Harnstoff | Folie | 500 |
328.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Kombiniert die Klarheit von Glas mit der Sicherheit von Kunststoff.
- Vials offer low permeability to solvents and minimal background counts
- Clarity of glass with the safety of plastic
- Vials can be safely incinerated
- No harmful gas is generated
- Packaged in 5 utility trays with each partition tray holding 100 vials
- Utility trays serve as a way to store your samples
Spezifikation
Durchsichtig | |
PET | |
61 mm |
27 mm | |
20 mL | |
22-400 |