Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Deckelkit für Trichter
Ersatz-Deckelkit für Trichter mit einzigartiger Magnetdichtung.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4246
Additional Details : Gewicht : 1.03550kg
Beschreibung
- Die einzigartige magnetische Versiegelung ermöglicht eine einfache, einhändige Vakuumfiltration von Flüssigkeiten mit kompatiblen Membranen
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
300 ml Trichter | |
Polyphenylsulfon-Deckel, Polypropylen-Verschlussstopfen | |
Unsteril | |
Dichtungsring aus Silikon |