Learn More
Dostmann Elecronic Labtherm Einstichthermometer
Mit einem Messbereich von 39.9°C bis 249.9°C und einer Genauigkeit von ± 0.5°C eignet sich dieses LabTherm digitale Gasthermometer besonders für die Messung von Flüssigkeiten, Lebensmitteln usw.
Marke: Dostmann Elecronic 5020-0398
Additional Details : Gewicht : 0.07200kg
Beschreibung
- Labtherm Einsetzthermometer
- Ergonomisch geformtes Taschenthermometer mit robuster Einstechspitze
- Die lange Sensorröhre ist besonders geeignet für das Messen in Flüssigkeiten, Lebensmitteln usw.
- LabTherm digitales Gasthermometer mit präziser Temperaturanzeige im Bereich von -39.9°C bis 249.9°C