Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ Nemesis™ Augenschutz
Benutzen Sie den Promotions-Code "21679" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
57.68 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Includes
Brillenband.
Das gute Aussehen und die langlebige, leichte Konstruktion der modischen KleenGuard™ Nemesis™ Schutzbrillen sind nur einige der Gründe, warum Millionen von Menschen sie zum Schutz sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause tragen.
Nemesis™ Schutzbrillen verfügen über Polycarbonat-Glas, das einen UVA-/UVB-/UVC-Schutz von 99,9 % bietet, um Augenschäden wie Katarakt, Netzhautschäden und andere Bedingungen, die einen vorübergehenden Sehverlust verursachen können, zu verhindern. Der Rundumrahmen verfügt über eine Basiskurve von 8, die den Bereich des Peripherieschutzes erweitert, sowie weiche Bügel für Komfort.
Die Nemesis™ Schutzbrille verfügt über ein patentiertes Nasenstück, das extrem flexibel ist, den Schweiß von den Augen abführt und verhindert, dass die Brille von der Nase herunterrutscht – was für langfristigen Komfort sorgt.
Jede KleenGuard™ Nemesis™ Schutzbrille wird mit einem Brillenband geliefert, mit dem sie gesichert werden kann, sodass die Brille sofort einsatzbereit ist. Die Schutzbrille wird gemäß der Norm ANSI/ISEA Z87.1+ für den persönlichen Augenschutz hergestellt.
Sowohl Männer als auch Frauen finden diese modischen Brillen bequem und funktionell für Konstruktion, Herstellung, Pistolenschießen/Schießbereiche und eine Vielzahl anderer Branchen.
- Ideal für den Einsatz in Innenräumen
- Mit einem sportlichen, flexiblen und leichten Design, das Ihre Mitarbeiter gern tragen werden, haben sie einen stilvollen, sportlichen Look und ein stilvolles und sportliches Tragegefühl.
- Entspricht den ANSI Z87.1+ Standards für den persönlichen Augenschutz.
- Polycarbonat-Gläser bieten einen UVA-/UVB-/UVC-Schutz von 99,9 %.
- Patentierte FLEX-DRY Technologie, die extrem flexibel ist, den Schweiß von den Augen abführt und verhindert, dass die Brille von der Nase herunterrutscht – was für langfristigen Komfort sorgt.
Compliance
Entspricht den Normen ANSI™ Z87.1-2010.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Erfüllt die ANSI/ISEA Z87.1+-Normen. |
Linsenfärbung | Rauchfarben |
Rahmenfarbe | Schwarz |