Learn More
Kimberly-Clark Professional™ KleenGuard™ A40 Schürze zum Schutz vor Flüssigkeiten und Partikeln
263.78 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21679" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
314.02 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21679" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
314.02 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22916" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Schürze
Beschreibung
- Weiß, Einweg-Schürzen
- Bänder auf der Rückseite
- Atmungsaktives, mikroporöses Folienlaminat
- Ausgezeichnete Flüssigkeits- und Partikelbarriere
- Fusselarm
Compliance
Erfüllen Sie die Anforderungen von NFPA™ 99 für antistatische Materialien und ASTM™ F1670-Tests für das Eindringen von Blut und Körperflüssigkeiten.
Spezifikation
Typ | Schürze |
Größe | Universal |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Binder |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Glasfaserherstellung, Tankreinigung, Versorgungseinrichtungen, Flüssigkeitshandhabung, Druckwäsche, Wartung, allgemeine Fertigung |
Zertifizierung/Konformität | NFPA 99, ASTM F1670 |
Abmessungen (L x B) | 101.6 x 71 cm (40 x 28 in) |
Länge (angloamerikanisch) | 40 Zoll |
Länge (metrisch) | 101,6cm |
Breite (angloamerikanisch) | 28 Zoll |