Learn More
Gibco™ Mimic™ Sf9 Insect Cells
Modifiziert, um eine Vielzahl von Säugetierglycosyltransferasen stabil zu exprimieren
Marke: Gibco™ 12552014
Additional Details : Gewicht : 0.63000kg
Beschreibung
Mimic Sf9-Insektenzellen sind ein Derivat der Sf9-Insektenzelllinie. Normalerweise können Insektenzellen N-Glykane nicht in dem Maße verarbeiten, wie es Säugetierzellen tun. Dies kann die Proteinstruktur, die Funktion, die Antigenität und die enzymatische Aktivität beeinflussen. Die Zugabe von Säugetierglycosyltransferasen zu den Mimic™ Sf9-Insektenzellen ermöglicht die Produktion von terminal sialylierten N-Glykanen mit zwei Antennen aus Insektenzellen. Die Zellen können verwendet werden, um mehr Säugetier-artige Proteine in Baculovirus und stabilen Insektenexpressionssystemen zu produzieren.
1 ml Mimic Sf9-Insektenzellen werden gefroren in 60 % kompletter TNM-FH, 30 % FBS, 10 % DMSO bei einer Konzentration von 107 Zellen/ml geliefert.
Bioproduktion, Zellkultur, Insektenzellkultur, Insektenexpression, Insektenexpressionszelllinien, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Sf9- und Sf21-Zellkultur, Virusimpfstoffproduktion
Spezifikation
In Flüssigstickstoff lagern. | |
Insektenzelle | |
Mimic™ |
Sf9 | |
S. frugiperda | |
Insektenzellen |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.