Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ EX Agarose-Gele, 1 %
Vorgegossene, schnell lösliche Fertiggele mit 11 Wells in einem zu öffnenden Format
274.00 CHF - 331.00 CHF
Spezifikation
Compatible Ladders | E-Gel™ 1 Kb Plus Express Leiter, Millennium™ RNA-Marker |
---|---|
Gelanteil (%) | 1 % |
Geltyp | E-Gel |
Produkttyp | EX Agarose-Gel |
Probenladevolumen | 20 µl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11571186
|
Invitrogen™
G401001 |
10 Gele/Pckg. |
274.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 13-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17176448
|
Invitrogen™
G402021 |
20 Gele/Pckg. |
331.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Enthalten einen proprietären fluoreszierenden Nukleinsäurefarbstoff (Anregung: 490 nm, Emission: 520 nm), der mit blauem Licht sichtbar gemacht werden kann. Dies minimiert DNA-Schäden und ermöglicht die Detektion bis zu 1 ng/Bande der DNA
- Vollständige Trennung (nach Molekülmasse) innerhalb von 10 Minuten
- Live-Überwachung der DNA-Migration ohne die Gefahren von UV-Licht
- Einfacher Zugriff auf das Gel für die Extraktion von DNA-Banden oder die Übertragung auf Membranen für Southern-Blot-Analysen
- Weisen eine fünffach höhere Empfindlichkeit auf, als vergleichbare Gele mit Ethidiumbromid, und ermöglichen so einen geringeren Probenverbrauch pro Durchlauf
- Schnelle Analyse von RNA-Proben, um deren Integrität zu prüfen, bevor mit der nachfolgenden Anwendung fortgefahren wird
- Die Gelkassette ist so konzipiert, dass sie mit dem Gelmesser geöffnet werden kann, um einen einfachen Zugriff auf das im Inneren befindliche Gel für die Exzision spezifischer Banden oder den Transfer auf eine Membran für Southern-Blot-Analysen zu ermöglichen.
- Einzelkamm-Well-Format
- Probentyp: Doppelsträngige DNA (dsDNA), Einzelsträngige RNA
- Probenvolumen, 20 μl
Agarose-Gelelektrophorese, Reinigung und Analyse von DNA und RNA, Gelelektrophorese und Blotting von Nukleinsäuren
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
E-Gel™ 1 Kb Plus Express Leiter, Millennium™ RNA-Marker | |
E-Gel | |
20 µl | |
SYBR™ Gold | |
Molekulargewicht | |
Doppelsträngige DNA (dsDNA), einzelsträngige RNA, zirkuläre RNA | |
Einzelkamm |
1 % | |
EX Agarose-Gel | |
100 bp bis 5 kb | |
11-Well | |
Präparativ ohne Farbstoffe, nicht präparativ | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.