Learn More
3M™ Microbe Removal Reinigungstücher
Microbe Removal Reinigungstücher fangen Mikroben, halten sie fest und entfernen sie, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Sie funktionieren mit Wasser und entfernen beim Abwischen sofort die Mikroben. Sie eignen sich perfekt für Bereiche mit hoher Kontaktfrequenz.
107.00 CHF - 116.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Wischtuch |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 7,7 in. |
Länge (metrisch) | 195 mm |
Breite (angloamerikanisch) | 10 in. |
Breite (metrisch) | 254 mm |
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17751679
|
3M™
7100244448 |
EN/SP, OUS |
116.00 CHF
4 Kanister |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17771679
|
3M™
7100246185 |
FR/GE |
107.00 CHF
4 Kanister |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Fängt, hält und entfernt schnell 99,9% der Mikroben, einschließlich SARS-Cov-2, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden (basierend auf Tests von Drittanbietern mit Wasser)
- Funktioniert einfach mit Wasser - kein Desinfektionsmittel, keine PSA erforderlich
- Einfach zu bedienen - entfernt Mikroben beim Wischen, bedarf keiner Einwirkzeit
- Funktioniert auch mit Quat-Desinfektionsmitteln (quartäre Ammoniumverbindungen)
- Hilft bei der Reduzierung von Abfall - nachfüllbare Behälter. Wenn die Reinigungstücher trocken sind, fügen Sie einfach Wasser hinzu
Spezifikation
Wischtuch | |
195 mm | |
254 mm | |
Entfernung von Mikroorganismen |
7,7 in. | |
10 in. | |
195 mm x 254 mm | |
85 Tücher/Kanister, 4 Kanister/Karton |
*Based on third party testing with water only.