Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD AQ™ LC-Säule, 12 μ Um
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 12 %; Porengröße: 175 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 25312-022130
Additional Details : Gewicht : 0.90720kg
Beschreibung
- Sehr gute Peak-Symmetrie
- Schmale Peaks für herausragende Effizienz
- Verbesserte Empfindlichkeit und Auflösung
- Außergewöhnliche Reproduzierbarkeit für zuverlässige Chromatographie, Säule für Säule
- Lösungen für das Hochdurchsatz-Screening
Spezifikation
Analytische Trennsäule | |
20 mm | |
2 bis 9 | |
220 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2.1 mm | |
12 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
AQ C18 | |
12% | |
Ja |