Learn More
Thermo Scientific™ HyPerforma™ Flat-bottom LLDPE Drum, 100L, Flat-bottom outer support container for BPCs
Die Thermo Scientific HyClone HDPE-Fass mit flachem Boden ist für den Einsatz mit 3-D BioProcess-Behältersystemen und Tankbeuteln bestimmt.
Brand: Thermo Scientific™ SV50076.03
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Description
Die Thermo Scientific HyClone HDPE-Fass mit flachem Boden ist für den Einsatz mit 3-D BioProcess-Behältersystemen und Tankbeuteln bestimmt.
Die oben offenen zylinderförmigen HDPE-Fässer können BioProcess-Behälter mit einer Kapazität von 50 bis 200 L aufnehmen™
Einschließlich Deckel und BefestigungsklammernSpecifications
4 und 1,75 Zoll | |
Spender oben | |
45 cm (17,63 in.) x 79 cm (31,25 in.) |
100L | |
HyPerforma™ |