Learn More
Ansell™ HyFlex™ INTERCEPT™ Cut Resistant Medium Duty Industrial Sleeves w/o Thumbslot
305.91 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22917" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Länge (metrisch):
30,4 cm
40,6 cm
Größe:
Eng
Weit
Länge (angloamerikanisch):
16 in.
Beschreibung
- Nahtlos
- Die rote und die schwarze Kante zeigen breite (schwarz) und schmale (rot) Ausführungen für einfaches Sortieren der Wäsche
- Spezielle gestrickte Bizeps-Bündchen halten die Ärmel an Ort und Stelle
- Erhältlich in verschiedenen Längen und Breiten (schmal oder breit) für optimale Passform und Komfort für jeden Arbeiter
- Entwickelt für die Arbeit in Kombination mit jedem schnittfesten HyFlex Handschuh
- Nützlich in der Automobil- und Transportindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in Maschinen und Anlagen, in der Metallherstellung und in der Weißwarenindustrie
- Aufstellen von Plattenbauteilen
- Justieren von Systemen und Schrauben
- Überprüfung, Markierung und Ausbesserung der Körperfläche
- Glasreparatur und -austausch
- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von Teilen mit scharfen oder rauen Kanten
- Handhabung von Struktur- und Karosseriekomponenten
- Inspektion, Auswahl, Prüfung von Teilen
- Presswerk
- Presswerk
- Greifen von Struktur- und Karosserieteilen
Compliance
Meets ANSI A3 (cut level) and EN 388-2542 standards.
Spezifikation
Größe | Weit |
Länge (metrisch) | 40,6 cm |