Learn More
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI, Honeywell Fluka™
Medium for volumetric, two-component Karl Fischer titrations
Marke:  Honeywell Fluka 34431-1L
Additional Details : CAS : 64-17-5 Gewicht : 0.89500kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16882360
  • 179.16 CHF / 1 Liter
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ethanolbasiert
  • Frei von Imidazol
  • Frei von CMR-Substanzen
Spezifikation
Spezifikation
Farblos
0.895 g/cm3
64-17-5
≥55%
Glasflasche
Flüssig
Completely Miscible in Water
1 L
HYDRANAL™ - NEXTGEN Solvent E-FI
5 to 6
≤80%
-115°C
UN1170
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.