Learn More
Proteintech™ Humanes Albumin ELISA-Kit
Festphasen-Sandwich-ELISA zum Nachweis und zur Quantifizierung von Proteinkonzentrationen von endogenem Albumin
Marke: Proteintech™ KE00076-96T
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erkennt Human Albumin
- Albumin das am häufigsten vorkommende Protein im Blutplasma
- Wird von gut differenzierten Hepatozyten produziert
- Spielt eine Rolle bei der Aufrechterhaltung des osmotischen Drucks
- Verminderte Serumalbumin-Spiegel können Anzeichen von Nieren- oder Lebererkrankungen und Diabetes sein
Prozess:
- Antikörper spezifisch für Albumin, auf Mikrotiterplatten vorbeschichtet
- Albumin-Protein in Proben, die vom beschichteten Antikörper nach der Inkubation aufgenommen wurden
- Nach ausgiebigen Waschvorgängen wird ein weiterer Meerrettich-Peroxidase (HRP)-konjugierter Antikörper hinzugefügt, der speziell für Albumin bestimmt ist, um das aufgenommene Albumin zu erkennen
- Für die Signalentwicklung, gefolgt von Tetramethyl-Benzidin (TMB)-Reagenz
- Lösung mit Schwefelsäure, die zur Unterbrechung der Farbentwicklung und Farbintensität verwendet wird
- Proportional zur Menge des gebundenen Proteins, messbar bei 450 nm mit korrigierbarer Wellenlänge bei 630 nm
Spezifikation
NP_000468 | |
12 ng/mL | |
Sandwich ELISA, Doppelantikörper | |
Plasma, Serum | |
Human | |
Human | |
< 10 % | |
Blaues Eis | |
2,5 h |
50 bis 3200 ng/mL | |
ISO 13485 | |
Beschichtetes ELISA-Kit | |
DAB | |
213 | |
Fest | |
< 10 % | |
-20 °C° bis +4 °C° | |
P02768 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 96TEST Human PG ELISA Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine