Learn More
IKA™ Hula Dancer Basic
Ein leistungsstarker Orbitalschüttler mit robustem Gehäuse für hohe Stabilität.
Marke: IKA™ 0025004320
345.80 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21910" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.70000kg
Beschreibung
- Leistungsstarker Orbitalschüttler
- Robustes Gehäuse für hohe Stabilität
- Schütteldurchmesser von 4,5 mm
- Maximale Beladung bis 100 g
- Feste Geschwindigkeit von 2800 U/min
Spezifikation
2.800 U/min | |
Orbitalschüttler | |
0,7 kg |
100/240 V, 50/60 Hz, 9,5 W | |
123 x 42 x 123 mm | |
Hula Dancer Basic |