Learn More
SCAT™ HPLC-Versorgungs- und Abfallset, V2.0
Das Rundum-Sorglos-Paket passend für alle HPLC / UHPLC-Systeme.
Marke:  SCAT™ 307337
Additional Details : Gewicht : 3.88500kg
Artikelnummer. 16458190
  • 740.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Schützt Ihr System vor Kontamination
  • Hält Lösungsmittelgemische stabil
  • Hochleistungswerkstoffe mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit
Das Sicherheitssatz verbindet die Schläuche sicher und blockiert gefährliche Dämpfe. Luftventile und Abluftfilter sorgen für einen sicheren Druckausgleich ohne Unter- oder Überdruck in Lösungsmittelflaschen und Abfallbehältern
Spezifikation
Spezifikation
4 x Sicherheitskappe III, V2.0, GL451 x Sicherheitsabfallkappe, V2.0, GL451 x Abluftfilter M, V2.0, 4 x Laborflasche DURAN, GL45, 1000 ml4 x Luftventil, V2.0 5 x PFA-Anschluss mit integrierter Ferrule, 2,3 mm, violett5 x PFA-Anschluss mit integrierter Ferrule, 1,6 mm, grün10 x PFA-Anschluss mit integrierter Ferrule, 3,2 mm, blau10 x Blindstopfen, 1,6/2,3/3,2 mm, farblos2 x Schlauchanschluss, gerade 6 bis 8 mm1 x Schlauchanschluss, gebogen, 5,0 bis 11,5 mm1 x Schlauchanschluss, abgewinkelt, 9,5 bis 10 mm
HPLC-System
Jedes HPLC-System
HPLC-Versorgungs- und Abfallset, V2.0, für alle HPLC-Systeme geeignet