Learn More
Hanna Instruments™ pH-Reinigungslösung für Elektroden
Beseitigt Verunreinigungen und Rückstände, die an den Elektroden verbleiben, wenn diese bei der Messung in die Proben eingetaucht oder nicht ordnungsgemäß gelagert werden. Hanna Instruments™ pH-Reinigungslösung für Elektroden löst durch bis zu 20 Minuten langes Einweichen alle mineralischen Ablagerungen oder anderen Schichten.
Marke: Hanna Instruments™ HI7061L
Additional Details : Gewicht : 0.50400kg
Beschreibung
Allzweckreinigungslösung, die für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden kann.- Beseitigt Verunreinigungen und Rückstände, die beim Eintauchen in Proben während der Messung oder bei unsachgemäßer Lagerung auf Elektrodenoberflächen zurückbleiben.
- Löst jegliche Mineralablagerungen oder andere Beschichtungen durch Einweichen bis 20 Minuten auf.
Spezifikation
500 ml | |
Wässrig | |
Entfernung von Verunreinigungen und Rückständen auf pH-Elektroden |