Learn More
Gibco™ Ham's F-12 Nährstoffmischung
Ham's F-12 Nährstoffmischung
Marke: Gibco™ 21765037
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Ham’s F-12 Nährstoffmischung (F-12) wurde für die serumfreie Einzelzell-Ausplattierung von CHO-Zellen (Ovarialzellen des chinesischen Hamsters) entwickelt. F-12 wird seitdem für serumfreies Wachstum von CHO-Kulturen sowie serumergänztes Wachstum anderer Säugetierzellen, einschließlich Chondrozyten und Prostata-Epithelzellen der Ratte, verwendet. Wir bieten zahlreiche Gibco™ F-12 Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Die richtige Zusammensetzung finden Sie mit dem Auswahltool für Medien.Im Vergleich zu anderen Basismedien enthält F-12 eine größere Anzahl an Komponenten, wie z. B. Zink, Putrescin, Hypoxanthin und Thymidin. Das serumfreie Wachstum von CHO-Zellen in F-12 hat zu einer Vielzahl verbesserter Formulierungen geführt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ F-12 wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ F-12 Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island, New York (USA) hergestellt wird (11765-062). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Gibco™ F-12 enthält keine Proteine oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert F 12 eine Supplementierung, häufig mit 10%igem fötalem Kälberserum. fötalem Kälberserum (FKS). F-12 verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (1.176 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
ISO 13485-Normen, FDA | |
Ham's F-12 Nährstoffmischung, 10 x 500 ml, 1x Konzentration, flüssig, pH 7,1 bis 7,5, Haltbarkeit 12 Monate, Osmolalität 280 bis 310 mOsm/kg, mit Natriumpyruvat, L-Glutamin, Phenolrot, Lagerung bei 2 bis 8 °C, für Säugetierzellkulturen | |
1 X | |
Ham's F-12 Nährstoffmischung | |
Säugetierzellkultur | |
10 x 500 ml |
2 bis 8 °C | |
CHO | |
Flüssigkeit | |
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat | |
7,1 bis 7,5 |