Learn More
H-B Instrument™ Kompaktes Durac™ 6:1 Infrarot-Thermometer mit Alarm und Min./Max. Speicher
Accurately measure murface temperature from a distance with Advanced Optics. With individual Calibration Report. Used in many laboratory and plant environments, this Durac™ Infrared Thermometer provides non-contact °F or °C (0.1 resolution) temperature measurement of any liquid, solid, or semi-solid. Operation is simple — turn it on, point at sample, and take reading.
Marke: H-B Instrument™ B61200-1300
Additional Details : Gewicht : 0.27220kg
Benachrichtigungen:
Wenn das Gerät in Gebrauch ist, dürfen Sie nicht direkt in den Laserstrahl blicken, da dies zu dauerhaften Augenschäden führen kann.Gehen Sie beim Betrieb des Lasers äußerst vorsichtig vor.Richten Sie das Gerät niemals auf die Augen von Personen.Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Includes: Mehrsprachige Anweisungen, zwei CR2032-Batterien
Beschreibung
- 6:1 Verhältnis Abstand zu Messfleck (DTS)
- Einstellbarer Emissionsgrad für höhere Messfähigkeiten
- Max/Min-Speicher, Alarm für hohe/niedrige Temperatur, Fehlermeldungsanzeigen
- Sperrmodus für kontinuierliche Temperaturüberwachung, Laserstrahl-Sichtung und Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Mit Gurt und Tragetasche
- Enthält ein Kalibrierungszertifikat und eine individuelle Seriennummer
- Getestet und kalibriert im exklusiven, dreifach nach ISO/IEC 17025:2005 und A2LA akkreditierten/registrierten Labor (Zert.Nr. 2448.01), gegen Geräte, deren Kalibrierung auf NIST rückführbar ist
- CE-Kennzeichnung, RoHS-konform
Certifications
CE-Kennzeichnung
Compliance
RoHS
Spezifikation
ISO/IEC 17025:2005, A2LA, NIST, DKD, CE, RoHS | |
23 mm | |
0,05 bis 1 (einstellbar) | |
4,1 in. | |
Mehrsprachige Anweisungen, zwei CR2032-Batterien | |
Thermoelement vom Typ K | |
2,4 in. | |
428 °F | |
−27 °F | |
-27 bis +428 °F | |
2 % des Messwerts oder ±2 °C, je nachdem, welcher Wert größer ist |
0,9 in. | |
60 W x 104 H x 23 mmD (2,4 x 4,1 x 0,9 Zoll) | |
Thermoelement Typ-K-Sonde | |
104 mm | |
104 mm | |
0,1 °C | |
4,1 in. | |
220 °C | |
− 33 °C | |
-33°bis +220 °C | |
60 mm |