Learn More
Merck Zubehör für 90 mm-Filterhalter aus Glas
Zubehör für Filterhalter zur Probenvorbereitung.
Marke: Merck XX7100004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas
Spezifikation
Schläuche | |
EMD Millipore 90 mm-Glasfilterhalterung | |
250 mL | |
Schläuche | |
1.4 m | |
0,476 cm |
Reusable | |
Silikon | |
Unsteril | |
Nicht zutreffend | |
0,1875 in. |