Learn More
Fisherbrand™ Filternutsche
Aus Borosilikatglas und in verschiedenen Volumen lieferbar. Die Fisherbrand™ Filternutschen mit Filterscheiben aus Sinterglas filtern mittlere Niederschläge von 16 bis 40 μm bzw. Porengrößen von 10 bis 14 μm.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.08100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11912148
  • 68.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas und in verschiedenen Kapazitäten erhältlich. Fisherbrand™ Glastrichter mit Frittenboden aus Glas filtern mittelgroße Präzipitate mit einer Porengröße von 16 bis 40 μm bzw. 10 bis 14 μm.
  • Filter aus Borosilikatglas.
  • Trichterfilter aus Sinterglas.
  • Filterung mittlerer Fällungsprodukte mit Porosität der Stufen 3 und 4.
Spezifikation
Spezifikation
35 ml
30 mm
4
Borosilikatglas
Scheibe aus Sinterglas
Filtertrichter