Learn More
Fisherbrand™ Filternutsche
Aus Borosilikatglas und in verschiedenen Volumen lieferbar. Die Fisherbrand™ Filternutschen mit Filterscheiben aus Sinterglas filtern mittlere Niederschläge von 16 bis 40 μm bzw. Porengrößen von 10 bis 14 μm.
Marke: Fisherbrand™
46.62 CHF gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.07740kg
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas und in verschiedenen Kapazitäten erhältlich. Fisherbrand™ Glastrichter mit Frittenboden aus Glas filtern mittelgroße Präzipitate mit einer Porengröße von 16 bis 40 μm bzw. 10 bis 14 μm.
- Filter aus Borosilikatglas.
- Trichterfilter aus Sinterglas.
- Filterung mittlerer Fällungsprodukte mit Porosität der Stufen 3 und 4.
Spezifikation
35 ml | |
30 mm | |
3 |
Borosilikatglas | |
Scheibe aus Sinterglas | |
Filtertrichter |