Learn More
Gilson™ Sicherheitsaspirationsstation
Ansaugsystem mit Vakuumsteuerung und kleiner Stellfläche
Marke: Gilson™ F1077418
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
Description
Geschlossene, eigenständige Einheit zur Vermeidung von Kontaminationsgefahren.
- Kompaktes Design mit einstellbarer Geschwindigkeit für schnelle Ansaugung
- Immer einsatzbereit durch einfaches Drücken der Grifftaste
- Der Griff bietet Platz für verschiedene Arten von Verbindungsstücken zum Ansaugen aus einer Vielzahl von Gefäßen
- Praktische Kupplung für schnelles Entleeren der Flasche
- Der hydrophobe Inline-Filter fängt Aerosole auf
- Zwei Griffe lassen sich mit dem Y-förmigen Verbindungsstück verbinden
- Der Motor startet nur, wenn der Vakuumdruck abfällt
- Die Pegelerkennung verhindert einen Überlauf
Specifications
Schlauchverbinder | |
Durchsichtig | |
Gilson-sichere Aspirationsstation | |
1/Karton |