Learn More
Gilson™ PIPETMAN™ Diamond™ Nachfüll-Blisterpackung Pipettenspitzen mit Filtern
Filterspitzen mit hoher Leistungsfähigkeit: Die schnellste Methode zum Nachfüllen leerer TIPACK-Boxen und Nachladeblöcke für PIPETMAN Pipettierer
114.00 CHF - 135.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | mit Filter |
---|---|
Sterilität | steril |
Farbe | Durchsichtig |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Format | Gestell |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15237773
|
Gilson™
F172203 |
0,1 bis 10 μl | DFL10 |
127.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15247773
|
Gilson™
F172303 |
2 bis 30 μl | DFL30 |
114.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15257773
|
Gilson™
F172403 |
20 bis 100 μl | DFL100 |
114.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15267773
|
Gilson™
F172503 |
20 bis 200 μl | DFL200 |
114.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15277773
|
Gilson™
F172603 |
100 bis 1000 μl | DFL1000 |
135.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Entwickelt und hergestellt für Gilson Pipettierer mit perfekter Passform
- Gewährleisten eine optimale Leistungsfähigkeit der PIPETMAN Pipettierer über den gesamten Volumenbereich
- Spielt eine wichtige Rolle bei der Verhinderung von Kontaminationen durch Aerosole
- Verpackt in einzeln verpackten Gestellen für optimale Klarheit und einfachere Handhabung der Gestelle; obere Abdeckung für die Handhabung von sterilisierten Packungen
- Nutzt 45 % weniger Kunststoff als eine normale Gestellbox
- Vollständig autoklavierbare Gestelle (feuchte Hitze, 121 °C, 20 min., 1 bar); Blisterverpackung vor dem Autoklavieren entfernen
- Hergestellt aus 100 % reinem Polypropylen; glatte, hydrophobe Oberfläche für vollständiges Dispensieren
- Zwei feste Dichtungsringe sorgen für eine perfekte Versiegelung
- Ergonomischer Spitzenanschluss: Passender Pipettierer und Spitzen reduzieren die Belastung beim Befestigen und Auswerfen der Spitzen
- Vollständig nachverfolgbar von der Form zum Arbeitstisch
- Dank der Graduierungsmarkierungen ist das pipettierte Volumen leicht zu erkennen
- Farbcodierung der einzelnen Spitzenmodelle, mit Anzeige des jeweils kompatiblen Gilson Pipettierermodells
- Erhältlich in autoklavierbarer oder γ-sterilisierter Ausführung
Sterilisierte Nachfüllungen
- Ab Sterilisationsdatum für fünf Jahre garantiert steril
- Bestrahlung durch Gamma-Strahlen für eine effizientere Sterilisation
- Zertifiziert frei von nachweisbarer/n DNA, RNA, DNase, RNase, ATP, Pyrogenen und Spurenmetallen
Bestellinformation
10 Nachfüllblister mit je 96 Spitzen im Rack
Spezifikation
mit Filter | |
Durchsichtig | |
Gestell | |
Gilson™ Pipetman™ | |
Pipetman™ Diamond™ |
steril | |
Autoklavierbar | |
Pipette Tips | |
Ja | |
Certified Quality |