Learn More
Gilson™ Zubehör für PIPETMAN™ Komplett-Pipettiersystem – Reagenzbehälter
Optimal für das Dispensieren von Reagenzien mit Mehrkanalpipetten. Gilson™ Zubehör für PIPETMAN™ Komplette Pipettiersysteme – Die einzigartige Form der Reagenzienreservoirs ermöglicht eine effiziente und nahezu vollständige Probenentnahme.
199.00 CHF - 379.78 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Zur Verwendung mit | All Pipettes with Tips Mounted |
Material | Polystyrol |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pipetteman™ Pipettier-Komplettsystem |
Menge | 100 Pk. |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12649621
|
Gilson™
F267670 |
50 mL |
379.78 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12639621
|
Gilson™
F267660 |
25 ml |
199.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Mit angewinkelten Seiten und V-förmiger Unterseite
- Ausgießöffnungen an allen Kanten
- Skala an den Innenwänden bei mittlerem Volumen
- Mittels Gammabestrahlung sterilisiert und einzeln verpackt
Spezifikation
Weiß | |
Polystyrol | |
100 Pk. |
All Pipettes with Tips Mounted | |
Pipetteman™ Pipettier-Komplettsystem |