Learn More
Gibco™ Sf21 cells in Sf-900™ III SFM
Für die Isolierung und Propagierung rekombinanter baculoviraler Bestände und rekombinanter Proteine
Marke: Gibco™ 12682019
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Benachrichtigungen:
Lesen Sie das Material-Sicherheitsdatenblatt vor der Handhabung.
Beschreibung
Gibco Sf21-Zellen sind an serumfreie Suspensionskultur in Gibco Sf-900™ III SFM angepasst. Dies spart in bedeutendem Maße Zeit und Kosten im Zusammenhang mit der Anpassung von Kulturen.
- Expression von rekombinanten Proteinen in einer Vielzahl von Expressionssystemen
- Gutes Wachstum in Adhärent- oder in Suspensionskulturen
- Dokumentierte Abstammung von einer Masterzellbank mit niedriger Zellpassage
- Wirkungs- und Qualitätskontrolle
Baculovirus-Produktion und -Titration, Bioproduktion, Zellkulturen, Insektenzellkulturen, Insekten-Expression, Insekten-Expressionszelllinien, Proteinexpression, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Sf9- und Sf21-Zellkulturen, Virusimpfstoff-Produktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: Flüssigstickstoff (Dampfphase) Versandbedingungen: gefroren |
|
Insektenzelle | |
SF-900 III SFM (Serumfreie Medien) | |
Insektenzellen | |
Trockeneis |
Sf21. | |
S. frugiperda | |
Sf-900™ | |
1 Röhrchen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.