Learn More
Gibco™ Pferdeserum, Herkunftsland Neuseeland
Ausgezeichneter Wert für Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays
49.90 CHF - 174.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: gefroren |
---|---|
Age | Erwachs. |
Spezies | Pferd/Equine, Pferd |
Herkunftsland | Neuseeland |
Form | Flüssigkeit |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11520516
|
Gibco™
16050130 |
100 ml |
49.90 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11510516
|
Gibco™
16050122 |
500 ml |
174.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Gibco Seren liefern ausgezeichneten Wert für Zellkulturen, Spezialforschung und spezifische Assays
- Dank gleichbleibender Qualität und preisgekrönter Unterstützung genießen sie das Vertrauen der Forscher
- Sie unterstützen die Erfüllung von Forschungs- und Budgetanforderungen
- EIA-getestetes (negativ) im Serum von einer Spenderherde
- Gefroren geliefert, bei <10 °C lagern
- Serum-Kategorie: Spezial
- Herkunft: Neuseeland
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: gefroren |
|
Pferd/Equine, Pferd | |
Flüssigkeit | |
Standard (sterilfiltriert) | |
Gibco™ |
Erwachs. | |
Neuseeland | |
Pferdeserum | |
Nachhaltige Verpackung | |
gefroren |
Für In-vitro-Diagnostik.