Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, zertifiziert, USA
Sichere Seren für Zellkulturen mit geringstem viralen Risiko aus BSE-freien Regionen
129.00 CHF - 1204.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤-10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
---|---|
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Form | Flüssigkeit |
Produkttyp | Fötales Kälberserum |
Serum Treatment | Standard (sterilfiltriert) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11570506
|
Gibco™
16000044 |
500 ml |
1028.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15555309
|
Gibco™
A3160401 |
50 ml |
129.00 CHF
50 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15565309
|
Gibco™
A3160402 |
10 x 50 ml |
1204.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11560506
|
Gibco™
16000036 |
100 mL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Zur Verwendung für eine Vielzahl von Zellarten, insbesondere für empfindliche Zelllinien
- mit geringem Endotoxin- und Hämoglobin-Spiegel
- Endotoxin-Gehalt: ≤ 5 EU/ml
- Hämoglobin-Spiegel: ≤ 10 mg/dl
- Herkunft: Vereinigte Staaten
- ISO 13485-zertifiziert, wird in Einrichtungen mit FDA-Zulassung verarbeitet
- Für die In-vitro-Diagnostik gekennzeichnet (konform mit höchsten USP-Sterilitätsstandards)
- Dreifach gefiltert auf 0,1 μm
- Gibco™ Flaschen sind unter Abzugshauben leichter zu verwenden, reduzieren das Kontaminationsrisiko und unterstützen bei der konsistenteren Züchtung von Zellkulturen
- Der Abziehaufkleber auf dem Etikett ermöglicht eine praktische Referenz auf die in der Labordokumentation Chargennummer und Verfallsdatum im Laborheft
Zellkultur, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Sf9- und Sf21-Zellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤-10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Flüssigkeit | |
Standard (sterilfiltriert) | |
≤5 EU/ml | |
Zertifiziert |
Vereinigte Staaten | |
Fötales Kälberserum | |
Steril | |
≤15 mg/dl | |
gefroren |
Für In-vitro-Diagnostik.