Learn More
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 ROX™ Dye Size Standard
Der GeneScan™ 500 ROX™ Größenstandard ist ein interner Bahn-Größenstandard zur Verwendung mit den Applied Biosystems Fluoreszenz-DNA-Elektrophoresesystemen.
Marke: Applied Biosystems™ 4310361
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Includes: 16 ROX™ farbstoffmarkierte, einzelsträngige DNA-Fragmente
Beschreibung
- Der interne Spurgrößenstandard ist zur Verwendung mit den Applied Biosystems fluoreszenz-basierten DNA-Elektrophoresesystemen entwickelt worden
- Die Verwendung eines internen Spurgrößenstandards ermöglicht eine automatisierte Datenanalyse
- Es ist wichtig für das Erreichen einer hohen Präzision zwischen Läufen bei der Größenbestimmung von DNA-Fragmenten durch Elektrophorese
- Der GeneScan™ 500 ROX™ Größenstandard ist für die Größenbestimmung von DNA-Fragmenten im Bereich von 35 bis 500 bp konzipiert
- Es liefert 16 einsträngige ROX™ farbstoffmarkierte Fragmente von 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 und 500 Basen
- Jedes der DNA-Fragmente ist mit einem firmeneigenen Fluorophor gekennzeichnet. Dies führt zu einem einzigen Ausschlag sowohl unter denaturierenden als auch unter nicht denaturierenden Bedingungen
Bestellinformation
Jeweils
Spezifikation
GeneScan™, ROX™ | |
GeneScan™ 500 ROX™ Farbstoff-Größenstandard, ROX™ Etikett, Verwendung mit 310 Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator | |
310 Genanalysator, 3100-Avant Genanalysator, 3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator | |
Farbstoff | |
Standard |
Dieses Kit enthält den ROX Größenstandard und Ladepuffer. Das Kit bei 2 – 8 °C lagern. (Nicht einfrieren.) |
|
Sequenzierung | |
ROX | |
9600 Reaktionen |
Nur für Forschungszwecke