Learn More
Cole-Parmer™ JAR TEST 6 PLACES SW6
Entwickelt für wiederholbare Bedingungen zwischen Proben und von Lauf zu Lauf
Marke: Cole-Parmer™ 99551-05
Additional Details : Gewicht : 9.21600kg
Beschreibung
- Nimmt sechs Proben auf.
- Für Flockungs- (Glas-) Tests an Wasser- und Abwasserproben.
- Entwickelt für wiederholbare Bedingungen zwischen Proben und von Lauf zu Lauf.
- Eine digitale Anzeige zeigt deutlich die Drehzahl der rotierenden Edelstahl-Paddel an, die von 25 bis 250 U/min variiert werden kann.
- Der digitale Zeitgeber kann so eingestellt werden, dass er von 1 auf 99 Minuten herunterzählt. Nach dem Herunterzählen stoppen die Paddel und ertönt ein Warnton. Der Zeitgeber zählt dann in Minuten hoch, um die Einschwingzeit zu messen.
- Zwei voreingestellte Programme ermöglichen die Eingabe von Routine-Geschwindigkeits- und -Zeitparametern und die Auswahl durch einfaches Drücken einer Taste. Die Parameter werden im Speicher gespeichert und können jederzeit abgerufen oder geändert werden.
- Die intuitive, berührungsempfindliche Tastatur ist zur einfachen Reinigung vollständig flach.
- Die Probenüberwachung wird durch diffuse Grundbeleuchtung und schwarzen Hintergrund unterstützt.
- Als Zubehör ist ein simultaner Koagulationsdoser erhältlich.
Spezifikation
25 bis 250 rpm | |
750 x 210 x 460 mm | |
Berührungsempfindliche Tastatur, Digitalanzeige | |
Flocculator |
6 | |
230V, 50Hz, 200W | |
0 bis 99 min. | |
17 kg |